Visuele kleurenkits, zinktest, MColortest™, Supelco®
Leverancier: MerckTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Snelle tests, visuele kleurvergelijking.
- Resultaten binnen ongeveer 1 minuten
- Gebruiksvriendelijk
- Toepassingsgerichte meetbereiken
- Draagbaar
- Er is een reeks voordelige navulverpakkingen (RP) verkrijgbaar
MQuant® with colour card comparator
Dankzij de cuvetten met een lange lichtbaan zijn de MColortest™ testkits bijzonder geschikt voor het meten van kleine ionenconcentraties (sommige niet groter dan 0,005 mg/L). Deze testkits zijn met name geschikt voor het analyseren van drinkwater, bronwater, gezuiverd water en mineraalwater, alsmede koel- en boilerwater.
MQuant® with colour disc comparator MCD
Met de comparatorschijf zijn deze testkits met name geschikt voor het analyseren van troebel en gekleurd water. De comparatorschijf is een praktisch en robuust hulpmiddel voor het vergelijken van kleuren en zorgt voor betrouwbare metingen, zelfs in vochtige omgevingen. Ideaal voor monsters van gemiddelde tot hoge concentratie in toepassingen variërend van het testen van gebotteld water tot afvalwater en ander industrieel water.
Leveringsinformatie: Elke testkit bevat alle benodigde reagentia, reactiecuvetten, een kleurvergelijkingskaart of kleurschijf en uitgebreide gebruiksinstructies.