Visuele kleurenkits, ammoniumtest, MColortest™, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.08024.0001 1.11117.0001 1.14400.0001 1.14657.0001 1.14423.0002 1.14428.0002 1.14750.0002
1.08024.0001EA 99.7 EUR
1.08024.0001 1.11117.0001 1.14400.0001 1.14657.0001 1.14423.0002 1.14428.0002 1.14750.0002
Visuele kleurenkits, ammoniumtest, MColortest™, Supelco®
Milieutestkits
Testkits voor een snelle, semi-kwantitatieve analyse ter plaatse, zonder dat de monsters naar het laboratorium hoeven te worden getransporteerd. Eenvoudige geïllustreerde stap-voor-stap instructies zorgen ervoor dat de kits kunnen worden gebruikt zonder speciale chemietechnische training.
  • Resultaten binnen ongeveer 3 - 15 minuten
  • Gebruiksvriendelijk
  • Toepassingsgerichte meetbereiken
  • Draagbaar
  • Er is een reeks voordelige navulverpakkingen (RP) verkrijgbaar
MQuant® met kleurenschijfvergelijker
Met behulp van de comparatorschijf zijn deze testkits ideaal voor de analyse van troebel en gekleurd water. De comparator disc is een praktisch en robuust kleurvergelijkingsapparaat dat betrouwbare metingen levert, zelfs in vochtige omgevingen. Ideaal voor monsters met een gemiddelde tot hoge concentratie in toepassingen variërend van het testen van flessenwater tot afvalwater en andere industriële watertesten.
MQuant® titrimetrische en colorimetrische methoden.
Dit assortiment bestaat uit zowel titrimetrische als colorimetrische tests voor gemiddelde concentraties. Met de uitgebreide reeks beschikbare testparameters zijn deze snelle tests de voorkeursmethode voor aquaria, viskwekerijen, aquatische ecologie, milieu, en koel- en boilerwateranalyse.
MQuant® met kleurenkaartvergelijker (MCC)
Door cuvetten met een lang lichtpad te gebruiken, zijn MQuant® (MCC)-testkits ideaal voor het meten van lage ionenconcentraties (sommige zo laag als 0,005 mg/L). Deze testkits zijn bijzonder geschikt voor het analyseren van drinkwater, bronwater, gezuiverd en mineraalwater, evenals koel- en ketelwater.
Onderstaande tabel geeft aan welk meetsysteem wordt gebruikt voor welke test; zie onder de kolom 'Type'
MCD = MQuant®-comparatorschijf
MCC = MMQuant®-comparatorkaart
MTC = MQuant®-titratie en colorimetrie
Leveringsinformatie: Elke testkit bevat alle benodigde reagentia, reactiecuvetten, een kleurvergelijkingskaart of kleurschijf en uitgebreide gebruiksinstructies.
Verpakking: RP= navulverpakkingen