Acetonitril, Wasser_0,001 99,95 DNA_synthesis
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
85501.290EA 129 EUR
85501.290 85501.400 85501.320 85501.500 85501.911 85501.914 VWRC85501.321
Acetonitril, Wasser_0,001 99,95 DNA_synthesis
Acetonitril
Formule: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Kookpunt: 81.6 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –45.7 °C
Dichtheid: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 5 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001878
CAS nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
Bereik: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99.95 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 1 ppm
Water Max. 10 ppm