Narcose-inademingskamer, SP Bel-Art
Leverancier: Bel-Art Products, a part of SP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SP Bel-Art
BELAH464200002EA 731 EUR
BELAH464200002
Narcose-inademingskamer, SP Bel-Art
Dierenbenodigdheden Anesthesietoestellen voor dieren
Inhalatie-narcosekamer met scharnierend deksel.
  • Deksel en aanvullende PP-componenten die niet worden aangetast door verdovingsmiddelen
  • Opvouwbaar geperforeerd platform verwijderd om de bodem met katoen te vullen
  • Kleine trechter om de verdoving te gieten waar het wordt opgenomen
Ontworpen voor de observatie van kleine dieren tijdens anesthesie.