Visuele kleurenkits, cyanidetest, MColortest™, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.14417.0001 1.14429.0001 1.14798.0001 1.18457.0002
1.14417.0001EA 161 EUR
1.14417.0001 1.14429.0001 1.14798.0001 1.18457.0002
Visuele kleurenkits, cyanidetest, MColortest™, Supelco®
Milieutestkits
Snelle tests, visuele kleurvergelijking.
  • Resultaten binnen ongeveer 7 minuten
  • Gebruiksvriendelijk
  • Toepassingsgerichte meetbereiken
  • Draagbaar
  • Er is een reeks voordelige navulverpakkingen (RP) verkrijgbaar
MQuant® with colour card comparator
By using cuvettes with a long light path, the MQuant® (MCC) test kits are especially suited for measuring low ion concentrations (some as low as 0,005 mg/l). These test kits are especially appropriate for analysing drinking water, spring water, purified and mineral water, as well as cooling and boiler water.
MQuant® met kleurenschijfvergelijker MCD
Met de comparatorschijf zijn deze testkits met name geschikt voor het analyseren van troebel en gekleurd water. De comparatorschijf is een praktisch en robuust hulpmiddel voor het vergelijken van kleuren en zorgt voor betrouwbare metingen, zelfs in vochtige omgevingen. Ideaal voor monsters van gemiddelde tot hoge concentratie in toepassingen variërend van het testen van gebotteld water tot afvalwater en ander industrieel water.
Leveringsinformatie: Elke testkit bevat alle benodigde reagentia, reactiecuvetten, een kleurvergelijkingskaart of kleurschijf en uitgebreide gebruiksinstructies.