Teststrips, perazijnzuurtest, Reflectoquant®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.16975.0001 1.16976.0001 1.17956.0001
1.16975.0001EA 61.8 EUR
1.16975.0001 1.16976.0001 1.17956.0001
Teststrips, perazijnzuurtest, Reflectoquant®, Supelco®
Milieutestkits
Strips voor gebruik met RQflex 10, RQflex 10 Plus en RQflex® 20.
  • Testkits voor betrouwbare, gedocumenteerde kwantitatieve resultaten
  • Barcodekalibratie
  • Lage analysekosten
  • Teststrips met zeer geringe hoeveelheden chemicaliën - eenvoudig weg te werpen
Applications: Disinfectant solutions - in cases in which hydrogen peroxide is present.