Chemisch bestendige overalls, MICROGARD® 2000 Ts PLUS
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
WH20T-00111-07 WH20T-00111-05 WH20T-00111-06 WH20T-00111-03 WH20T-00111-04 WH20T-00111-02
113-8558EA 524 EUR
113-8558 113-8556 113-8557 113-8554 113-8555 113-8553
Chemisch bestendige overalls, MICROGARD® 2000 Ts PLUS
Wegwerpkleding
MICROGARD® 2000 is ontworpen om waterdamp (transpiratie) uit het pak te laten ontsnappen, maar zal de verzadiging door vloeibare chemicaliën weerstaan en stofdeeltjes tot 0,01 micron in grootte voor 100% filteren. Het gebruik van een dubbelzijdig rekbare microporeuze film van hoge kwaliteit zorgt voor een doeltreffende barrière tegen vloeistoffen en deeltjes gecombineerd met een hoge waterdampdoorlatendheid van binnen naar buiten.
  • Internal stitching which is over-taped to offer increased strength and an effective barrier to liquids and particulates
  • Tunnelled elasticated wrists, hood and ankles – helps to minimise the risk of linting and cross-contamination
  • Thumb loops help to prevent sleeve movement when working above your head
  • Chin strap helps to reduce the risk of cross-contamination
  • Single zip with resealable flap
  • Silicone-free: Critical in spray painting applications
  • Low linting: Reduced risk of contamination in critical areas
  • Anti-static: Tested according to EN 1149-5
Ideaal voor gebruik in de landbouw, bij verfspuiten, in de farmaceutische industrie, glasvezelproducten, scheepsbouw en mijnbouw.
Kleur: Wit.
Certificaten: Type 4-B/5-B/6-B, EN 14126, EN 1073-2, DIN 32781, EN 1149-5; Cat. III.