Handschoenen voor handschoenenkasten, neopreen
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H500290000 H500290010
BELAH500290000EA 911 EUR
BELAH500290000 BELAH500290010
Handschoenen voor handschoenenkasten, neopreen
Handschoenen
Deze kaphandschoenen beschermen de gebruiker tegen penetratie van vloeistoffen, gassen of vaste stoffen.
  • Naadloze structuur uit één stuk, gemaakt van gebonden neopreen
  • Spanringen zijn vereist om de handschoen op zijn plaats te houden
Order Now
Specificaties
Model
Environmentally Preferable