Tafelmodel troebelheidsmeters, TL23
Leverancier: Hach
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
LPV4449900210 LPV4449900120 LPV4449900310 LPV44499.00320
705-0982EA 5540 EUR
705-0982 705-0983 705-0984 705-1176
Tafelmodel troebelheidsmeters, TL23
Turbiditeitsmeters
Met wolfraam of LED-lichtbronnen en bewezen optica, geen andere instrumenten leveren meer betrouwbare, nauwkeurige en stabiele metingen.
  • Improved and intuitive design with guided calibration and verification
  • USB port for data export and sample identification
  • Ratio technology that helps to overcome interference from colour and large particles
  • Coloured tactile LCD with commands
  • 90° detector
Ontworpen voor eenvoudig gebruik bij veeleisende toepassingen in de farmaceutische, cosmetische, voedsel-, chemische en petrochemische industrie.
Certificaten: US EPA 180.1 of ISO 7027
Leveringsinformatie: Bevat siliconenolie, oliedoekje, US EPA-filtersamenstelling, monstercuvetten (30 ml) met deksels, StablCal® kalibratieset (een Gelex secundaire turbiditeitsstandaardset), voeding, netsnoer en stofhoes.