VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Microcentrifuge
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
521-2161EA 181.94 EUR
521-2161 521-2162 521-2163 521-2319
VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Microcentrifuge
Centrifuge Microcentrifuges
Deze persoonlijke centrifuges hebben een vast toerental van 6000 min⁻¹
/2000×g, en zijn ontworpen voor toepassingen die relatief lage g-krachten vereisen, zoals microfiltratie, celscheiding en snelle spin-downs van de wanden van buizen.
  • Rotors met snelsluiting: Er is geen gereedschap nodig om de rotoren te verwisselen of op de motoras te bevestigen
  • Makkelijk te besturen: Sluit het deksel van de centrifuge om een run te starten; druk op het lipje op het deksel en laat het los om te stoppen
De buisrotor draait maximaal acht afzonderlijke plasticMore Product Information
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Order Now
Specificaties
Model MiniStar MiniStar blueline
Environmentally Preferable
Max. inhoud 8×1,5/2,0 ml buisjes of 4×(8×0,2 ml) buisjesstrips 8×1,5/2,0 ml buisjes of 4×(8×0,2 ml) buisjesstrips
Max. toerental 6000 min⁻¹ 6000 min⁻¹
Max. rcf 2000 ×g 2000 ×g
Versnellings-/remtijd 5/1,5 s 5/1,5 s
Geluidsniveau 56 dB(A) 56 dB(A)
Stroomverbruik 5 W 5 W
b×d×h 132×132×112 mm 132×132×112 mm
Gewicht 0,55 kg 0,55 kg