Thermisch geleidende buisjesrekken voor PCR-buisjes, microcentrifugebuisjes, cryovials, bloedbuisjes en hoge centrifugebuisjes, Corning® CoolRack®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
432036 432037 432038 432039 432040 432041 432042 432043 432044 432045 432046 432047 432048 432049 432050 432051 432052 432053 432054 432055 432056 432057 432058 432059 432060 432061 432062 432063 432064 432065 432066 432067 432068 432069 432070 432071 432072 432034 432035 432139
479-1932EA 73.29 EUR
479-1932 479-1853 479-1933 479-1934 479-1935 479-1936 479-1937 479-1938 479-1854 479-1855 479-1939 479-1856 479-1857 479-1858 479-1940 479-1859 479-1941 479-1942 479-1943 479-1944 479-1945 479-1946 479-1947 479-1948 479-1949 479-1950 479-1951 479-1952 CORN432064 479-1953 479-1954 479-1955 479-1956 479-1957 479-1958 479-1959 479-1960 479-1930 479-1931 CORN432139
Thermisch geleidende buisjesrekken voor PCR-buisjes, microcentrifugebuisjes, cryovials, bloedbuisjes en hoge centrifugebuisjes, Corning® CoolRack®
Rekken Koelrekken
Deze thermisch geleidende modules bieden reproduceerbare en gestandaardiseerde temperatuurregeling voor biologische monsters op de laboratoriumtafel.
  • Place CoolRack® or CoolSink™ modules on ice, dry ice, liquid nitrogen, water baths, heat blocks (–196 to +100 °C), or other vessels and they rapidly adapt to source temperature
Koel, snel(vries) of ontdooi monsters consistent en reproduceerbaar zonder ze rechtstreeks in een temperatuurbron te plaatsen, om variabiliteit en verontreiniging te verminderen. CoolRack® buisjeshouders en CoolSink™ plaathouders zijn geschikt voor een groot aantal verschillende buisjes en platen. De nauwkeurig ontworpen structuur (patent aangevraagd) verzekert consistentie tussen wells (± 0,1 °C) en optimale thermische overdracht. De harde, geanodiseerde oppervlakken voorkomen corrosie en roest. Autoclaveerbaar, steriliseerbaar door hoge warmte en compatibel met RNase Away, viriciden en andere gebruikelijke labo reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen.
CoolRack® buisjeshouders zijn geschikt voor verschillende buisjes van 200 µl tot 50 ml. CoolSink™ plaathouders zijn geschikt voor 6-, 12-, 24-, 48-, en 96-wells platen en ook voor reagentiareservoirs van 50 ml. CoolRacks® hebben een grijze kleur, tenzij anders vermeld. Ideaal voor PCR, eiwit-/nucleïnezuurbehandeling, vriezen van weefsels, celcultuur, koelen en vriezen van virussen en bacteriën.
CoolRack® XT (AF) thermoconductive modules provide reproducible and standardised temperature control to biological samples while on the bench. CoolRack® XT (AF) modules feature an SBS-footprint and are designed for brief use on automation platforms. Keep samples cold on the bench or in the refrigerator, then transfer cold samples to the robotic instrument for approximately 10 to 20 minutes of cold processing.
ThermalTray™ platformen ondersteunen alle CoolRack® en CoolSink™ modules in vloeibare temperatuurbronnen zoals gesmolten ijs, waterbaden en vloeibaar stikstof. Het thermisch geleidend materiaal houdt de monsterbuisjes en -platen uren lang op brontemperatuur (bijvoorbeeld, 0,5 tot 4 °C voor maximaal 14 uur met één pan ijs). Biedt ook een massief koud oppervlak voor weefseldissectie of reorganisatie van cryo-opslag.
Bestelinformatie: Voor CoolSink® plaat- en buisjeshouders zie de CoolSink™ serie met thermisch geleidende multiwell plaatrekken. Voor ThermalTray™ thermisch geleidende platformen zie de ThermalTray™ serie met thermisch geleidende modules.