Bèta-galactosidase-substraten
Leverancier: Biotium
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10015
10014
10012
10013
10024
10015.EA
242
EUR
10015.
10014.
10012.
10013.
10024.
Bèta-galactosidase-substraten
Kleurstoffen
Kleurstoffen voor in vivo imaging
Chromogene en fluorogene beta-galactosidase-substraten.
Witte vaste vorm oplosbaar in water en DMSO.
Bestelinformatie: Bevat 5 mg X-gal, rood-bèta-D-gal, roze-bèta-D-gal, paars-bèta-D-gal en groen-bèta-D-gal.
Opgelet: Store at −20 °C and protect from light.