Koudebestendige handschoenen, uvex unilite thermo
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6059310 6059311 6059307 6059308 6059309
112-4534EA 83.9 EUR
112-4534 112-4535 112-4531 112-4532 112-4533
Koudebestendige handschoenen, uvex unilite thermo
Handschoenen
Deze winter-veiligheidshandschoenen hebben een dubbele laag: De binnenkant is gemaakt van acryl en een nieuwe wolmix, de buitenkant is gemaakt van polyamide en elastaan. De handschoenen hebben een flexibele polymeercoating op de palm en vingertoppen.
  • Uiterst robuuste coating is zelfs bij lage temperaturen flexibel
  • Dubbele laag verzekert effectieve isolatie
  • Uitstekende beweeglijkheid, zeer flexibel
  • Mechanische sterkte
Ideaal voor vorkheftruckbestuurders en voor gebruik in koelmagazijnen of in koude omstandigheden. Voor gebruik in droge en licht vochtige gebieden.
Certificaten: EN 388:2016 (3131X), EN 511 (010)
Goedgekeurd voor voedselcontact