Pipettips, Labtip
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
94300120 94300220 94300110 94300130 94300210 94300230
613-7441EA 23.2 EUR
613-7441 613-7444 613-7440 613-7442 613-7443 613-7445
Pipettips, Labtip
Pipettips
Deze standaard pipettips zijn gemaakt van 100% zuiver PP Deze tips zijn in heldere, gele en blauwe versie verkrijgbaar en ze zijn ideaal voor talloze labotoepassingen met vloeistofoverdracht.
  • Niet-gefilterde tips voor algemeen laboratoriumgebruik
  • Niet-steriele verpakking, zowel verkrijgbaar in rek als in bulk