2-Propanol 99.5+%, extra_pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
389710025
389710100
389710250
ACRO389710025EA
87.6
EUR
ACRO389710025
ACRO389710100
ACRO389710250
2-Propanol 99.5+%, extra_pure
2-Propanol
Formule:
(CH₃)₂CHOH MW: 60.1 g/mol Kookpunt: 81…83 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –89.5 °C Dichtheid: 0.785 g/cm³ Vlampunt: 12 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011674 CAS nummer: 67-63-0 UN: 1219 ADR: 3 II Merck Index: 13,05228 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.50 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Non-volatile matter | ≤0.001 % |