2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
243950050
243950250
ACRO243950050EA
73.6
EUR
ACRO243950050
ACRO243950250
2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one 99%
2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one
CAS No.: 21306-21-8
Formule:
C₆Cl₆O Smeltpunt: 46…49 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00019431 CAS nummer: 21306-21-8 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to brown Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 46 to 52 °C |
HPLC | ≥98.5 % |