Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
255340050 255340250
ACRO255340050EA 208 EUR
ACRO255340050 ACRO255340250
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
CAS No.: 826-34-6
Formule: C₇H₁₀O₄
Kookpunt: 112 °C (18 mmHg)
Smeltpunt: 34…38 °C
Dichtheid: 1,15 g/cm³
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00062805
CAS nummer: 826-34-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %