Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
269630250 269631000
ACRO269630250EA 61.6 EUR
ACRO269630250 ACRO269631000
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99+%
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
CAS No.: 924-99-2
Formule: C₇H₁₃NO₂
Kookpunt: 118…121 °C (10HPA)
Smeltpunt: 17…18 °C
Dichtheid: 1 g/cm³
Vlampunt: 105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144269
CAS nummer: 924-99-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5105 to 1.5125 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %