2,2'-Oxybis(ethylamine) 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,2'-Oxydiethylamine, Bis(2-aminoethyl) Ether, 2,2'-Diaminodiethyl Ether, 2,2'-Oxydiethanamine
275840010 275840050
ACRO275840010EA 104 EUR
ACRO275840010 ACRO275840050
2,2'-Oxybis(ethylamine) 98%
2,2'-Oxybis(ethylamine)
CAS No.: 2752-17-2
Formule: C₄H₁₂N₂O
Kookpunt: 69…71 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 0,961 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466591
CAS nummer: 2752-17-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %