2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
276300025
276300100
ACRO276300025EA
102
EUR
ACRO276300025
ACRO276300100
2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
2-Amino-1-methylbenzimidazole
CAS No.: 1622-57-7
Formule:
C₈H₉N₃ Smeltpunt: 203…206 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00142855 CAS nummer: 1622-57-7 |
Specification Test Results
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 203 to 206 °C |
GC | ≥99.0 % |