2-Methylene-1,3-propanediol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methylenepropane-1,3-diol
308590010 308590050
ACRO308590010EA 0 EUR
ACRO308590010 ACRO308590050
2-Methylene-1,3-propanediol 97%
2-Methylene-1,3-propanediol
CAS No.: 3513-81-3
Formule: C₄H₈O₂
Kookpunt: 93…95 °C (2 mmHg)
Dichtheid: 1,08 g/cm³
Vlampunt: <110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075162
CAS nummer: 3513-81-3
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %