Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
318775000
318770050
318770250
318775000.EA
54.8
EUR
318775000.
318770050.
318770250.
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
CAS No.: 51364-51-3
Formule:
C₅₁H₄₂O₃Pd₂ Smeltpunt: 152…155 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013310 CAS nummer: 51364-51-3 |
Specification Test Results
Appearance | Purple to black Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥96.0 % |