Natriummethanolaat 0.5 M in methanol, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium methylate, Sodium methanolate
419605000 419600025 419601000
ACRO419605000EA 230 EUR
ACRO419605000 ACRO419600025 ACRO419601000
Natriummethanolaat 0.5 M in methanol, pure
Natriummethanolaat
Formule: CH₃NaO
MW: 54.02 g/mol
Smeltpunt: –98 °C
Dichtheid: 0.8 g/cm³
Vlampunt: 11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012179
CAS nummer: 124-41-4
UN: 1992
ADR: 3 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.60 M
GC ≥95.0 % (sum of cis and trans)