2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutamide, 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutanamide
421930050
421930250
ACRO421930050EA
18.5
EUR
ACRO421930050
ACRO421930250
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
CAS No.: 51115-67-4
Formule:
C₁₀H₂₁NO MW: 171.28 g/mol Smeltpunt: 58…61 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00130070 CAS nummer: 51115-67-4 |
Specification Test Results
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 65 °C |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥99.4 % |