Polypropyleenglycol, M.W. ∼ 425
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
192152500
192155000
192150025
ACRO192152500EA
76
EUR
ACRO192152500
ACRO192155000
ACRO192150025
Polypropyleenglycol, M.W. ∼ 425
Polypropyleenglycol
Formule:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Kookpunt: 200 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –25 °C Dichtheid: 1 g/cm³ Vlampunt: 185 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00084446 CAS nummer: 25322-69-4 |
Specification Test Results
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.15 % |
Color scale | ≤70 APHA |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |
Hydroxyl value | 250 to 276 mg KOH/g |