Zoutzuur 4 N in 1,4-dioxane/water
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
366521000 366520025
ACRO366521000EA 72.7 EUR
ACRO366521000 ACRO366520025
Zoutzuur 4 N in 1,4-dioxane/water
Zoutzuur
Formule: HCl
Smeltpunt: -30 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³
Vlampunt: 12 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 3.95 to 4.40 N