(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
368900050
368900250
ACRO368900050EA
63.1
EUR
ACRO368900050
ACRO368900250
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
CAS No.: 27374-25-0
Formule:
C₈H₁₈O₂Si MW: 174.315 g/mol Kookpunt: 50…53 °C (22 mmHg) Dichtheid: 0.867 g/cm³ Vlampunt: 26 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00074986 CAS nummer: 27374-25-0 UN: 1993 ADR: 3 III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |