2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
6-Methyl-2,4-pyridinediol, 4,6-Dihydroxy-2-picoline, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyridone, 4-Hydroxy-6-methylpyridin-2(1H)-one
384280010
384280050
ACRO384280010EA
29.2
EUR
ACRO384280010
ACRO384280050
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine 97%
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Appearance: Beige Powder
Formule:
C₆H₇NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01860849 CAS nummer: 3749-51-7 |
Specification Test Results
Appearance | Beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |