Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
211305000
211300050
ACRO211305000EA
543
EUR
ACRO211305000
ACRO211300050
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formule:
C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂ MW: 493.08 g/mol Smeltpunt: 256 °C (ontbinding) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012415 CAS nummer: 12092-47-6 |
Specification Test Results
Appearance | Orange to orange-brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Rhodium (Rh) | ≥40.8 % |