Lead(II) chloride 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
193310010
193310500
193312500
ACRO193310010EA
114
EUR
ACRO193310010
ACRO193310500
ACRO193312500
Lead(II) chloride 99%
Lead(II) chloride
Formule:
Cl₂Pb Kookpunt: 950 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 501 °C Dichtheid: 5,85 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011157 CAS nummer: 7758-95-4 UN: 2291 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |