1-Ethylpropylamine 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
183700050 183700250 183701000
ACRO183700050EA 29.3 EUR
ACRO183700050 ACRO183700250 ACRO183701000
1-Ethylpropylamine 98+%
1-Ethylpropylamine
Formule: C₅H₁₃N
Kookpunt: 90 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,74 g/cm³
Vlampunt: 2 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008096
CAS nummer: 616-24-0
UN: 1106
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %