Oxaalzuur, watervrij 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
186430010 186432500 186430050
ACRO186430010EA 75.1 EUR
ACRO186430010 ACRO186432500 ACRO186430050
Oxaalzuur, watervrij 98%
Oxaalzuur
Formule: C₂H₂O₄
Kookpunt: 365 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 189…191 °C
Dichtheid: 1,9 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002573
CAS nummer: 144-62-7
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 191 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
pH 8.5 to 10.5 (10 % suspension in water)