2-Bromopyrimidine 97+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
403230010 403230050
ACRO403230010EA 27.6 EUR
ACRO403230010 ACRO403230050
2-Bromopyrimidine 97+%
2-Bromopyrimidine
Formule: C₄H₃BrN₂
Kookpunt: 62…64 °C (1,5 mmHg)
Smeltpunt: 55…56 °C
Dichtheid: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014601
CAS nummer: 4595-60-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
HPLC ≥97.0 %
Specific optical rotation -11° to -16° (20 °C, 589 nm) (c=4, MeOH)