3-Quinolinol 97+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
391370010 391372500
ACRO391370010EA 403 EUR
ACRO391370010 ACRO391372500
3-Quinolinol 97+%
3-Quinolinol
Formule: C₉H₇NO
Smeltpunt: 198…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00169018
CAS nummer: 580-18-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %