1-Chloroisoquinoline 97+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
391380010
391380050
ACRO391380010EA
41
EUR
ACRO391380010
ACRO391380050
1-Chloroisoquinoline 97+%
1-Chloroisoquinoline
Formule:
C₉H₆ClN Smeltpunt: 31…36 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00024134 CAS nummer: 19493-44-8 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | White to yellow Crystals and/or chunks or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.0 % |