2-Iodobenzonitrile 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
391800010
391800050
391800250
ACRO391800010EA
0
EUR
ACRO391800010
ACRO391800050
ACRO391800250
2-Iodobenzonitrile 99%
2-Iodobenzonitrile
Formule:
C₇H₄IN Smeltpunt: 54 °C Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00079761 CAS nummer: 4387-36-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Yellow Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 54 °C |
GC | ≥98.5 % |