3-Hydroxythiophenol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Hydroxybenzene-1-thiol, 3-Hydroxybenzenethiol, 3-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-3-mercaptobenzene, 3-Mercaptophenol, m-Hydroxythiophenol, 3-Hydroxyphenyl mercaptan
398510010
398510050
ACRO398510010EA
30.5
EUR
ACRO398510010
ACRO398510050
3-Hydroxythiophenol 96%
3-Hydroxythiophenol
Formule:
C₆H₆OS Kookpunt: 135 °C (35 mmHg) Dichtheid: 1,63 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01317829 CAS nummer: 40248-84-8 UN: 2922 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |