4-Pentyn-2-ol 97+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Pentyn-4-ol
392670010 392670050 392670250
ACRO392670010EA 21.1 EUR
ACRO392670010 ACRO392670050 ACRO392670250
4-Pentyn-2-ol 97+%
4-Pentyn-2-ol
Formule: C₅H₈O
Kookpunt: 126 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,896 g/cm³
Vlampunt: 37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004555
CAS nummer: 2117-11-5
UN: 1986
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %