2-Amino-5-methylthiazool 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Methylthiazol-2-ylamine
392790050 392790250 392791000
ACRO392790050EA 22.9 EUR
ACRO392790050 ACRO392790250 ACRO392791000
2-Amino-5-methylthiazool 98%
2-Amino-5-methylthiazool
Formule: C₄H₆N₂S
MW: 114.17 g/mol
Kookpunt: 222
Smeltpunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078317
CAS nummer: 7305-71-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %