Zinc sulphate monohydrate 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
389800010
389800050
389802500
ACRO389800010EA
86.3
EUR
ACRO389800010
ACRO389800050
ACRO389802500
Zinc sulphate monohydrate 99%
Zinc sulphate monohydrate
Formule:
ZnSO₄·1H₂O Dichtheid: 3,2 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149893 CAS nummer: 7446-19-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Specification Test Results
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |