2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
394100010 394100050
ACRO394100010EA 18.4 EUR
ACRO394100010 ACRO394100050
2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
2-Bromo-3-nitrotoluene
Formule: C₇H₆BrNO₂
Kookpunt: 135…136 °C (8 mmHg)
Smeltpunt: 38…40 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134555
CAS nummer: 41085-43-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %