3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
394350010 394350050
ACRO394350010EA 199 EUR
ACRO394350010 ACRO394350050
3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
3-Hydroxyphthalic anhydride
Formule: C₈H₄O₄
Smeltpunt: 199 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011557
CAS nummer: 37418-88-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %