2-Iodopyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
379330010 379330050
ACRO379330010EA 37 EUR
ACRO379330010 ACRO379330050
2-Iodopyridine 98%
2-Iodopyridine
Formule: C₅H₄IN
Kookpunt: 52 °C (,9 mmHg)
Smeltpunt: 118…120 °C
Dichtheid: 1,928 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464928
CAS nummer: 5029-67-4
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specificaties
Environmentally Preferable