6-Bromoindole 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
6-Bromo-1H-indole
397360010
397360050
397362500
ACRO397360010EA
130
EUR
ACRO397360010
ACRO397360050
ACRO397362500
6-Bromoindole 96%
6-Bromoindole
Formule:
C₈H₆BrN Smeltpunt: 92…96 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00238550 CAS nummer: 52415-29-9 |
Specification Test Results
Appearance | White to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 92 to 96 °C |
GC | ≥95 % |