2,6-Dimethylbenzaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
397560010
397560050
ACRO397560010EA
30
EUR
ACRO397560010
ACRO397560050
2,6-Dimethylbenzaldehyde 97%
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Formule:
C₉H₁₀O Smeltpunt: 27…30 °C Vlampunt: 96 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00128003 CAS nummer: 1123-56-4 |
Specification Test Results
Appearance | Colorless to yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |