2-Bromo-6-methoxypyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
397670050
397670250
ACRO397670050EA
56.8
EUR
ACRO397670050
ACRO397670250
2-Bromo-6-methoxypyridine 97%
2-Bromo-6-methoxypyridine
Formule:
C₆H₆BrNO Kookpunt: 206 °C Vlampunt: 104 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00088345 CAS nummer: 40473-07-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to golden Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |