Natriummethanolaat 30% (w/w) 5.4 M in methanol, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium methylate, Sodium methanolate
428361000 428368000
428361000.EA 35.1 EUR
428361000. 428368000.
Natriummethanolaat 30% (w/w) 5.4 M in methanol, AcroSeal®
Natriummethanolaat
Formule: CH₃NaO
MW: 54.02 g/mol
Smeltpunt: 1…5 °C
Dichtheid: 0.97 g/cm³
Vlampunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012179
CAS nummer: 124-41-4
UN: 1289
ADR: 3 III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
HPLC ≥97.5 %