Triethylboraat 97%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
428651000
428658000
428651000.EA
44.6
EUR
428651000.
428658000.
Triethylboraat 97%, AcroSeal®
Triethylboraat
Formule:
C₆H₁₅BO₃ MW: 145.99 g/mol Kookpunt: 117 Smeltpunt: –84.5 °C Dichtheid: 0.858 g/cm³ Vlampunt: 11 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009073 CAS nummer: 150-46-9 UN: 1176 ADR: 3 II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |