4,4-Dimethyl-1-pentene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
426270010 426270050 426270250
ACRO426270010EA 30 EUR
ACRO426270010 ACRO426270050 ACRO426270250
4,4-Dimethyl-1-pentene 99%
4,4-Dimethyl-1-pentene
Formule: C₇H₁₄
Kookpunt: 73 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,682 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –12 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026337
CAS nummer: 762-62-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %