Triisopropyl borate 98+%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tri-i-propylborate
427141000 427148000
427141000.EA 67.9 EUR
427141000. 427148000.
Triisopropyl borate 98+%, AcroSeal®
Triisopropyl borate
Formule: C₉H₂₁BO₃
Kookpunt: 139 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –59 °C
Dichtheid: 0,814 g/cm³
Vlampunt: 17 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008872
CAS nummer: 5419-55-6
UN: 2616
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %